Principaux documents
610771
Supelco
DL-Methadone-d3 solution
98 atom % D, 1 mg/mL in methanol, drug standard
Synonyme(s) :
DL-6-Dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone-1,1,1-d3 solution, DL-Methadone-(heptyl-1,1,1-d3) solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21D3H24NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.46
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Qualité
drug standard
Pureté isotopique
98 atom % D
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Disponibilité
not available in Japan
Concentration
1 mg/mL in methanol
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
single component solution
Changement de masse
M+3
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])CC(=O)C(CC(C)N(C)C)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C21H27NO/c1-5-20(23)21(16-17(2)22(3)4,18-12-8-6-9-13-18)19-14-10-7-11-15-19/h6-15,17H,5,16H2,1-4H3/i1D3
Clé InChI
USSIQXCVUWKGNF-FIBGUPNXSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - Solvent
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - Solvent