523291
Poly(2-vinylpyridine)
analytical standard, average Mw 5,000 (Typical), average Mn 4,800 (Typical)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Poids mol.
average Mn 4,800 (Typical)
average Mw 5,000 (Typical)
Technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Format
neat
InChI
1S/C7H7N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h2-6H,1H2
Clé InChI
KGIGUEBEKRSTEW-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable