Principaux documents
51094
Supelco
Chlorhexidine acetate
Good Laboratory Practice Standard, According to 40 CFR Part 160
Synonyme(s) :
Chlorhexidine diacetate salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H30Cl2N10 · 2C2H4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
625.55
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
certified reference material
Famille d'API
chlorhexidine
Conditionnement
pkg of 500 mg
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C22H30Cl2N10.2C2H4O2/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18;2*1-2(3)4/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34);2*1H3,(H,3,4)
Clé InChI
WDRFFJWBUDTUCA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
Organes cibles
Liver,Teeth
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable