46834
Sulfameter
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
5-Methoxysulfadiazine, N1-(5-Methoxypyrimidin-2-yl)sulfanilamide, Sulfamethoxydiazine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1cnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc1
InChI
1S/C11H12N4O3S/c1-18-9-6-13-11(14-7-9)15-19(16,17)10-4-2-8(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
Clé InChI
GPTONYMQFTZPKC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2