Principaux documents
45519
Supelco
Genite
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2,4-Dichlorophenyl benzenesulfonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H8Cl2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.16
Beilstein:
2944672
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(OS(=O)(=O)c2ccccc2)c(Cl)c1
InChI
1S/C12H8Cl2O3S/c13-9-6-7-12(11(14)8-9)17-18(15,16)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H
Clé InChI
OZFAFGSSMRRTDW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves