Principaux documents
33957
Supelco
Alcohol Standard Solution
0.5 mg/mL in H2O, analytical standard, NIST-traceable
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
0.5 mg/mL in H2O
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
single component solution
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Conditionnement
kit de 10 x 1 mL
Analyte
Description
    Ethanol
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves