Principaux documents
32519
Supelco
Sulfamethazine-(phenyl-13C6) hemihydrate
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
4-Amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)benzene-13C6-sulfonamide, Sulfadimidine-phenyl-13C6
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C6C6H14N4O2S · 0.5H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Changement de masse
M+12
Chaîne SMILES 
O.Cc1cc(C)nc(NS(=O)(=O)[13c]2[13cH][13cH][13c](N)[13cH][13cH]2)n1.Cc3cc(C)nc(NS(=O)(=O)[13c]4[13cH][13cH][13c](N)[13cH][13cH]4)n3
InChI
1S/2C12H14N4O2S.H2O/c2*1-8-7-9(2)15-12(14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11;/h2*3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16);1H2/i2*3+1,4+1,5+1,6+1,10+1,11+1;
Clé InChI
CHRKVTCTLYZLPH-CYJMKBDOSA-N
Description générale
Chemical structure: sulfonamide
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable