Key Documents
20906-U
Seringue Hamilton®, série 900
95N, volume 5 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
26s ga (bevel tip)
Description
Microliter
Caractéristiques
needle type N (cemented)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 87920
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
5 μL
Description générale
Version économique de la série 800.
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable