Principaux documents
20770-U
Nettoyeur pour seringue
AC/DC input 120 V AC, L × W × H 6.0 in. × 1.8 in. × 2.7 in.
Synonyme(s) :
14-824-50
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
metal body
Caractéristiques
Cleans MODIFIED MICROLITER with only heat and cleans MICROLITER AND GASTIGHT® syringes when a voltage rheostat is added to reduce the chamber temperature.
Fabricant/nom de marque
Hamilton 76610
Conditionnement
1 ea of
L × l × H
6.0 in. × 1.8 in. × 2.7 in.
Description générale
Pour vous aider à vous débarasser des pics fantomes sur vos chromatogrammes.
Nettoyez les seringues Hamilton et autres seringues équipées d′aiguilles de calibre 18 (0,049 in. de D.E.). Connectez simplement cet accessoire sur une trompe à eau ou une autre source de vide, introduisez l′aiguille à travers le septum et, 10 à 30 secondes après, vous voilà prêt pour injecter un nouvel échantillon. L′association de la chaleur (250°C) et du vide permet la vaporisation et l′élimination des contaminants volatils en une seule opération.
Aucun solvant n′est nécessaire avec les seringues Hamilton de la série 7000. Pour la série 700 et les autres seringues conventionnelles, utilisez un rhéostat pour abaisser la température (à 50°C ou moins) et assurez un flux de solvant à travers le corps et l′aiguille.
Des instructions sont fournies.
Informations légales
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable