Key Documents
18421
Sigma-Aldrich
Glass wool
for laboratory use
Synonyme(s) :
Fiberglass wool
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Impuretés
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.1% alkalis (as Na2O)
≤0.8% soluble in HCl
Traces de cations
Fe: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES 
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3