Principaux documents
17289
Supelco
Polyamide sur feuilles CCM-PET
suitable for thin layer chromatography (TLC), with fluorescent indicator 254 nm, PET foils
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NC.07
Forme
PET foils
Qualité
with fluorescent indicator 254 nm
Caractéristiques
binder Proprietary
fluorescent indicator
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × l
20 cm × 20 cm
Épaisseur de la couche
100 μm
Taille des particules
20 μm
Application
Polyamide on TLC-PET-foils may be used in TLC, LPLC, paper chromatography and PET foil backing.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable