108170
Nitromethane
reagent grade, 96%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
2.7 mmHg
Essai
96%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
784 °F
Limite d'explosivité
7.3 %, 33 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.382 (lit.)
pb
101.2 °C (lit.)
Pf
−29 °C (lit.)
Densité
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[N+]([O-])=O
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3
Clé InChI
LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup