Principaux documents
08776
Supelco
Ytterbium(III) Ionophore II
Selectophore, function tested
Synonyme(s) :
3-Hydroxy-2-naphthoic(2-hydroxybenzylidene)hydrazide, 3-Hydroxy-N′-[(2-hydroxyphenyl)methylene]-2-naphthydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Gamme de produits
Selectophore
Qualité
function tested
Chaîne SMILES 
Oc1ccccc1\C=N/NC(=O)c2cc3ccccc3cc2O
InChI
1S/C18H14N2O3/c21-16-8-4-3-7-14(16)11-19-20-18(23)15-9-12-5-1-2-6-13(12)10-17(15)22/h1-11,21-22H,(H,20,23)/b19-11-
Clé InChI
XTQAGBABCDSRSN-ODLFYWEKSA-N
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Nano-level monitoring of ytterbium(III)
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Ganjali, M.R., et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 114, 855-860 (2006)