05511501
Tea tree oil
secondary reference standard
Synonyme(s) :
Melaleuca alternifolia
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Durée de conservation
limited shelflife, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
HWI
Indice de réfraction
n20/D 1.478 (lit.)
Point d'ébullition
165 °C (lit.)
Densité
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Autres remarques
Phytochemicals: Terpinen-4-ol (quantitative); 1,8-Cineol, γ-Terpinene (qualitative)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
147.2 °F
Point d'éclair (°C)
64 °C