05097
Lascorbate de (+)-sodium
analytical standard
Synonyme(s) :
Acide L(+)-ascorbique sodium salt, Vitamine C sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Qualité
analytical standard
Essai
≥98.5% (TLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
Na, 10.8-12.8%
Perte
≤2.0% loss on drying
Pf
220 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
detection
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
[Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1[O-]
InChI
1S/C6H8O6.Na/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2,5,7-10H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,5+;/m0./s1
Clé InChI
PPASLZSBLFJQEF-RXSVEWSESA-M
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1