Principaux documents
05089
Supelco
δ-Tetradecalactone
analytical standard
Synonyme(s) :
δ-Tetradecane lactone, Tetrahydro-6-nonyl-2H-pyran-2-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H26O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.36
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤0.5% water
Indice de réfraction
n20/D 1.459-1.464
n20/D 1.461 (lit.)
pb
130-135 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C14H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-13-11-9-12-14(15)16-13/h13H,2-12H2,1H3
Clé InChI
SKQYTJLYRIFFCO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable