Key Documents
04721
Supelco
Abberior® STAR 488, streptavidin
About This Item
Fabricant/nom de marque
Abberior GmbH
Fluorescence
λex 503 nm; λem 524 nm±10 nm in H2O
Adéquation
corresponds for SDS-PAGE
Méthode de détection
fluorometric
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Designed and tested for fluorescent super-resolution microscopy
Remarque sur l'analyse
Unconjugated dye ≤5% of total fluorescence
Informations légales
abberior is a registered trademark of Abberior GmbH
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable