00488
Helium
≥99.999%
About This Item
Densité de vapeur
0.14 (vs air)
Niveau de qualité
Essai
≥99.999%
pb
-268.934 °C (lit.)
−268.9 °C (lit.)
Pf
-272.2 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[He]
InChI
1S/He
Clé InChI
SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Filling pressure at 15°C: 11 Bar; content 15°C, 1 bar): 11 l
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves