28-5929
Acide sulfurique solution
1.5 M
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
1.5 M
3 N
Chaîne SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable