28-3000
Hydroxyde de sodium solution
2 M
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent
Pression de vapeur
3 mmHg ( 37 °C)
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
2 M
2 N
Densité
1.08 g/cm3 at 20 °C
Chaîne SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable