28-2710
Sodium fluoride
SAJ first grade, ≥97.0%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Pression de vapeur
1.4 mmHg ( 0 °C)
Pureté
≥97.0%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Pf
993 °C (lit.)
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable