28-1860
Bicarbonate de sodium
SAJ first grade, 99.5-100.3%
Synonyme(s) :
Sodium bicarbonate
About This Item
Qualité
SAJ first grade
Essai
99.5-100.3%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
Densité
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable