Principaux documents
28-0950
Sigma-Aldrich
Silica standard solution
1.0 mg/mL SiO2
Synonyme(s) :
Silicon dioxide solution
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
1.0 mg/mL SiO2
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable