24-6535
Pyridine
suitable for hydroxyl value determination, ≥99.5%
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.72 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
Essai
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
899 °F
Limite d'explosivité
12.4 %
Disponibilité
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
Indice de réfraction
n20/D 1.509 (lit.)
pH
8.5 (25 °C, 15.82 g/L)
pb
115 °C (lit.)
Pf
−42 °C (lit.)
Densité
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Adéquation
suitable for hydroxyl value determination
Chaîne SMILES
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
Clé InChI
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
68.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
20 °C - closed cup