24-5510
Tartrate double de potassium et de sodium tetrahydrate
JIS special grade, ≥99.5%
Synonyme(s) :
Acide L(+)-tartrique potassium Sodium salt, Sel de Rochelle, Sel de Seignette
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Pureté
≥99.5%
Forme
crystalline
Disponibilité
available only in Japan
pH
7.0-8.5
Chaîne SMILES
O.O.O.O.[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
Clé InChI
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1