Principaux documents
24-4480
Sigma-Aldrich
Potassium dichromate
JIS special grade, ≥99.5%
Synonyme(s) :
Potassium bichromate
About This Item
Formule linéaire :
K2Cr2O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Qualité
JIS special grade
Essai
≥99.5%
Forme
crystalline
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Disponibilité
available only in Japan
pH
3.5-5.0 (25 °C, 29.4 g/L)
Pf
398 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
Clé InChI
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Cardio-vascular system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Peter A Siver et al.
American journal of botany, 102(6), 921-941 (2015-06-24)
Heterokont algae of the class Synurophyceae, characterized by distinctive siliceous scales that cover the surface of the cell, are ecologically important in inland waters, yet their evolutionary history remains enigmatic. We explore phylogenetic relationships within this group of algae relative
Fu-Jun Liu et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 110(2), 307-318 (2009-06-03)
Werner syndrome is a premature aging disorder characterized by cancer predisposition that is caused by loss of the Werner syndrome protein (WRN) helicase/exonuclease DNA repair protein. Hexavalent chromium is an environmental carcinogen and genotoxicant that is associated with respiratory cancers
Eduardo Molina-Jijón et al.
Toxicology, 291(1-3), 93-101 (2011-11-26)
Deferoxamine (DFO) is a recognized iron chelator which has been shown to exert nephroprotection in models of toxic nephropathies. In the present work the potential protective effects of DFO against Cr(VI)-induced nephrotoxicity and oxidant stress were evaluated. Rats were injected
B Duarte et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 83, 1-7 (2012-07-13)
The in situ reduction of Cr (VI) to its less toxic form Cr (III) may be a useful detoxification mechanism for phytoremediation. Using a hydroponics mesocosmos approach, we evaluated the ability of Halimione portulacoides to reduce and uptake Cr (VI)
Athanasia G Tekerlekopoulou et al.
Water research, 47(2), 623-636 (2012-11-28)
The kinetics of hexavalent chromium bio-reduction in draw-fill suspended and attached growth reactors was examined using sugar as substrate and indigenous microorganisms from the industrial sludge of the Hellenic Aerospace Industry. Initially, experiments in suspended growth batch reactors for Cr