24-1051
Acide perchlorique
suitable for determination of toxic metals, 60.0-62.0%
Synonyme(s) :
PCA
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
60.0-62.0%
Densité
1.54 g/cm3
Adéquation
suitable for determination of toxic metals
Chaîne SMILES
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
Clé InChI
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable