21-1661
Acide nitrique
60.0-62.0%, suitable for determination of toxic metals, density: 1.38
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
8 mmHg ( 20 °C)
Pureté
60.0-62.0%
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
pH
<1 (20 °C)
pKa
-1.3
Point d'ébullition
120.5 °C (lit.)
Densité
1.38
Adéquation
suitable for determination of toxic metals
Chaîne SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Clé InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter