Key Documents
19-1335
Sigma-Aldrich
2-mercaptoéthanol
≥99.0%
Synonyme(s) :
β-mercaptoéthanol, 2-hydroxyéthylmercaptan, BME, Thioéthylèneglycol
About This Item
Formule linéaire :
HSCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.13
Numéro Beilstein :
773648
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161504
ID de substance PubChem :
Densité de vapeur
2.69 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.0%
Forme
liquid
Limite d'explosivité
18 %
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
14.3 M (pure liquid)
Indice de réfraction
n20/D 1.500 (lit.)
pH
4.5-6 (20 °C, 500 g/L)
Point d'ébullition
157 °C (lit.)
Densité
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Application
Le BME peut servir à réduire les ponts disulfure des protéines avant une électrophorèse sur gel de polyacrylamide et il est généralement ajouté à un tampon d'échantillon pour SDS-PAGE à une concentration de 5 %. Grâce au clivage des ponts disulfure intermoléculaires (entre les sous-unités), les sous-unités d'une protéine se séparent de manière indépendante sur le gel SDS-PAGE. Le clivage des ponts disulfure intramoléculaires (à l'intérieur des sous-unités) permet quant à lui de dénaturer complètement les sous-unités pour que chaque peptide migre en fonction de sa longueur de chaîne, sans la moindre influence des structures secondaires.
Adéquation
for biological purposes
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Liver,Heart
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Leon Tribolet et al.
The Journal of infectious diseases, 211(3), 416-425 (2014-08-21)
Na-ASP-2 is an efficacious hookworm vaccine antigen. However, despite elucidation of its crystal structure and studies addressing its immunobiology, the function of Na-ASP-2 has remained elusive. We probed a 9000-protein human proteome microarray with Na-ASP-2 and showed binding to CD79A
Katharina Rothe et al.
Blood, 123(23), 3622-3634 (2014-04-24)
Previous studies demonstrated that imatinib mesylate (IM) induces autophagy in chronic myeloid leukemia (CML) and that this process is critical to cell survival upon therapy. However, it is not known if the autophagic process differs at basal levels between CML
E M Michalak et al.
Cell death and differentiation, 15(6), 1019-1029 (2008-02-09)
The ability of p53 to induce apoptosis in cells with damaged DNA is thought to contribute greatly to its tumour suppressor function. P53 has been proposed to induce apoptosis via numerous transcriptional targets or even by direct cytoplasmic action. Two
Nobuko Akiyama et al.
The Journal of experimental medicine, 211(12), 2425-2438 (2014-11-12)
Medullary thymic epithelial cells (mTECs) expressing the autoimmune regulator AIRE and various tissue-specific antigens (TSAs) are critical for preventing the onset of autoimmunity and may attenuate tumor immunity. However, molecular mechanisms controlling mTEC development remain elusive. Here, we describe the
Yoh Arita et al.
Nature communications, 5, 4552-4552 (2014-07-30)
The origin and developmental mechanisms underlying coronary vessels are not fully elucidated. Here we show that myocardium-derived angiopoietin-1 (Ang1) is essential for coronary vein formation in the developing heart. Cardiomyocyte-specific Ang1 deletion results in defective formation of the subepicardial coronary