19-0510
Sulfate de magnésium
SAJ first grade (dried), ≥99.0%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade (dried)
Densité de vapeur
<0.01 (vs air)
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.0%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
pH
~7.9 (25 °C, 50 g/L)
Chaîne SMILES
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clé InChI
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable