19-0490
Sulfate de magnésium heptahydraté
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Sels d’Epsom
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
<0.01 (vs air)
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.0%
Forme
fine crystals
Disponibilité
available only in Japan
pH
5.0-8.0 (50 g/L)
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Clé InChI
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable