18-0500
Lead(II) acetate trihydrate
JIS special grade, ≥99.5%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Pureté
≥99.5%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: lead
Disponibilité
available only in Japan
Pf
75 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
O.O.O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
Clé InChI
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Organes cibles
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges