Principaux documents
12-1531
Sigma-Aldrich
Gram-Hucker′s stain solution (II)
Synonyme(s) :
Gram’s iodine solution
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Disponibilité
available only in Japan
Composants
Composition : Lugol in water
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable