11-0790
Acide formique
SAJ first grade, 88.0-89.5%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
1.6 (vs air)
Pression de vapeur
44.8 mmHg ( 20 °C)
Essai
88.0-89.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1004 °F
Limite d'explosivité
57 %
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
pb
100-101 °C (lit.)
Pf
8.2-8.4 °C (lit.)
Densité
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
Clé InChI
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
113.0 °F
Point d'éclair (°C)
45 °C