11-0398
Fluorescamine
≥98.0%
Synonyme(s) :
4-Phénylspiro-[furan-2(3H),1-phthalan]-3,3′-dione
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0%
Disponibilité
available only in Japan
Pf
153-157 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1OC2(OC=C(C2=O)c3ccccc3)c4ccccc14
InChI
1S/C17H10O4/c18-15-13(11-6-2-1-3-7-11)10-20-17(15)14-9-5-4-8-12(14)16(19)21-17/h1-10H
Clé InChI
ZFKJVJIDPQDDFY-UHFFFAOYSA-N
Application
Adéquation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable