09-1689
2-Ethoxyethanol
SAJ first grade, ≥97.0%
Synonyme(s) :
Ethyl glycol, Ethylene glycol monoethyl ether
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
3.1 (vs air)
Pression de vapeur
3.8 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥97.0%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
460 °F
Limite d'explosivité
14 %
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.407 (lit.)
Point d'ébullition
135 °C (lit.)
Pf
−90 °C (lit.)
Densité
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
111.2 °F
Point d'éclair (°C)
44 °C