07-5220
2,4-Dinitrophenylhydrazine
JIS special grade
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Contient
50% water (minimum)
Disponibilité
available only in Japan
Pf
197-200 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NNc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N4O4/c7-8-5-2-1-4(9(11)12)3-6(5)10(13)14/h1-3,8H,7H2
Clé InChI
HORQAOAYAYGIBM-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Desen. Expl. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3