Principaux documents
07-2080
Sigma-Aldrich
1,2-Dichloroéthane
JIS special grade, ≥99.5%
Synonyme(s) :
Chlorure d’éthylène, Dichlorure d’éthylène
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.96
Numéro Beilstein :
605264
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Qualité
JIS special grade
Densité de vapeur
3.4 (20 °C, vs air)
Pression de vapeur
87 mmHg ( 25 °C)
Pureté
≥99.5%
Forme
viscous liquid
Température d'inflammation spontanée
775 °F
Limite d'explosivité
15.6 %
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
Point d'ébullition
83 °C (lit.)
Pf
−35 °C (lit.)
Densité
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
Clé InChI
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)
François Perreault et al.
Chemical Society reviews, 44(16), 5861-5896 (2015-03-27)
Graphene-based materials are gaining heightened attention as novel materials for environmental applications. The unique physicochemical properties of graphene, notably its exceptionally high surface area, electron mobility, thermal conductivity, and mechanical strength, can lead to novel or improved technologies to address
Rongke Gao et al.
Biosensors & bioelectronics, 72, 230-236 (2015-05-20)
We report the application of a fully automated surface-enhanced Raman scattering (SERS)-based solenoid-embedded microfluidic device to the quantitative and sensitive detection of anthrax biomarker poly-γ-D-glutamic acid (PGA) in solution. Analysis is based on the competitive reaction between PGA and PGA-conjugated
Delphine Schaming et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 13(39), 17704-17711 (2011-09-13)
Photocurrent responses associated with the interfacial quenching of the photo-excited water-soluble zinc meso-tetra(4-carboxyphenyl)porphyrin (ZnTPPC) by ferrocene have been studied at a water|1,2-dichloroethane interface in the absence and in the presence of adsorbed gold nanoparticles. Upon addition of methanol, a mirror-like
Hitokazu Esaki et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 135(1), 153-163 (2015-01-09)
The molecular signature of atopic dermatitis (AD) lesions is associated with TH2 and TH22 activation and epidermal alterations. However, the epidermal and dermal AD transcriptomes and their respective contributions to abnormalities in respective immune and barrier phenotypes are unknown. We
Leila Mahmoudi et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 40(34), 8695-8700 (2011-08-02)
Manganese(III)-meso-tetraphenylporphyrin [Mn(TPP)] and manganese(III)-meso-tetrakis(pentafluorophenyl)porphyrin [Mn(TPFPP)] catalyse the epoxidation of cyclooctene by IO(4)(-) in the presence of excess imidazoles, in both dry CH(2)Cl(2) and CH(2)Cl(2) saturated with H(2)O. The reaction rates of the electron deficient Mn(TPFPP) are a factor 24 less