05-6450
Cresol mixture of isomers
CP
Synonyme(s) :
Methylphenol tricresol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
CP
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Chaîne SMILES
Cc1ccc(O)cc1.Cc2cccc(O)c2.Cc3ccccc3O
InChI
1S/3C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;1-6-3-2-4-7(8)5-6;1-6-4-2-3-5-7(6)8/h3*2-5,8H,1H3
Clé InChI
QTWJRLJHJPIABL-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup