05-6220
Copper(II) sulfate pentahydrate
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Cupric sulfate pentahydrate, Sulfuric acid, copper(II) salt (1:1) pentahydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Pression de vapeur
7.3 mmHg ( 25 °C)
Essai
≥99.0%
Forme
crystalline
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: copper
Disponibilité
available only in Japan
pH
3.7-4.5 (25 °C, 50 g/L)
Pf
110 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
Clé InChI
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves