05-5850
Copper(II) chloride dihydrate
JIS special grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Cupric chloride dihydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Essai
≥99.0%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: copper
Disponibilité
available only in Japan
pH
3.0-3.8
Pf
100 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[Cu]Cl.[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
Clé InChI
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable