05-2660
Chloral hydrate
SAJ first grade, ≥99.5%
Synonyme(s) :
Trichloroacetaldehyde hydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Essai
≥99.5%
Disponibilité
available only in Japan
Pf
57 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h1,6-7H
Clé InChI
RNFNDJAIBTYOQL-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges