03-1250
Benzophénone
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Diphenyl ketone, Diphenylmethanone, NSC 8077
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Pression de vapeur
1 mmHg ( 108 °C)
Essai
≥99.0%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
pb
305 °C (lit.)
Pf
47-51 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clé InChI
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
280.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
138 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)