01-6730
L-acide ascorbique
JIS special grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Acide L-thréoascorbique, Facteur anti-scorbut, Vitamine C
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Essai
≥99.0%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Pf
190-194 °C (dec.)
Solubilité
water: soluble 176 g/L at 20 °C
Chaîne SMILES
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
Clé InChI
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable