01-5300
1-Pentanol
SAJ first grade, ≥97.0%
Synonyme(s) :
n-Amyl alcohol, Pentyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 13.6 °C)
1.5 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥97.0%
Forme
liquid
Limite d'explosivité
10 %, 100 °F
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.409 (lit.)
pH
7
Point d'ébullition
136-138 °C (lit.)
Pf
−78 °C (lit.)
Densité
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCO
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
120.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49 °C - closed cup