01-4780
Ammonium metavanadate
JIS special grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Ammonium vanadate(V)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Essai
≥99.0%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: vanadium
Disponibilité
available only in Japan
Densité
2.32 g/cm3 at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N.O[V](=O)=O
InChI
1S/H3N.H2O.2O.V/h1H3;1H2;;;/q;;;;+1/p-1
Clé InChI
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges