01-4580
Ammonium citrate dibasic
JIS special grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Ammonium hydrogencitrate, Citric acid ammonium salt, Diammonium hydrogen citrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Densité de vapeur
1.8 (vs air)
Essai
≥99.0%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
pH
5.2 (20 °C, 50 g/L)
Chaîne SMILES
N.N.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.2H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);2*1H3
Clé InChI
YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable