01-4550
Chlorure d′ammonium
JIS special grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Salmiac
About This Item
Qualité
JIS special grade
Densité de vapeur
1.9 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 160.4 °C)
Essai
≥99.0%
Forme
crystalline powder
Disponibilité
available only in Japan
pH
4.5-5.5 (20 °C, 50 g/L)
Pf
340 °C (subl.) (lit.)
Chaîne SMILES
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
Clé InChI
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)