Key Documents
XX6702508
Millipore
Tuyau en polypropylène, D.E. 6 mm × 3 m
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
polypropylene tubing
Niveau de qualité
Paramètres
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
D.I.
4.3 mm (0.25 in.)
Longueur
3 m (10 ft)
305 cm
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Vos échantillons d'effluents contiennent des substances volatiles telles que l'isopropanol, l'acétone ou le xylène ? Utilisez notre support filtre extracteur ZHE ("Zero Headspace Extractor", dispositif d'extraction sans espace de tête) pour effluents toxiques, appareil de mesure homologué par l'agence américaine de protection de l'environnement (US-EPA) pour le test de lixiviation visant à déterminer les caractéristiques de toxicité (TCLP).
Ce système ne peut pas monter en pression s'il n'est pas entièrement assemblé ; cela évite la projection accidentelle du piston et garantit la sécurité de fonctionnement du dispositif. Choisissez entre deux modes de mise à l'évent (manuel ou automatique).
Caractéristiques et avantages :
•Permet une montée en pression du filtre sans introduction d'air, grâce au piston mobile
•Empêche l'évaporation de substances volatiles
•Mise à l'évent manuelle ou automatique
•Doit être entièrement assemblé pour monter en pression, évitant toute projection accidentelle du piston
Applications :
Tests de lixiviation EP ("Extraction Procedure") et TCLP ("Toxicity Characteristic Leaching Procedure") conformes aux normes de l'US-EPA
Système pour effluents toxiques
YT30090HW – Support filtre Millipore ZHE pour effluents toxiques
Pièces de rechange
XX2702512 – Vannes 2 voies en acier inoxydable, NTPM 1/8"
XX6700010 – Joints toriques pour cylindre (3)
XX6700024 – Vanne évent/purge, 9 bar
XX6700104 – Coude fileté, 1/4" NPTF à M
YT3009001 – Piston avec joints toriques d'étanchéité
YT3009002 – Raccord Luer 1/8" NPTF
YT3009003 – Piston avec joints toriques d'étanchéité
YT3009013 – Raccord rapide femelle Swagelok
YT3009014 – Raccord rapide mâle Swagelok
YY2209064 – Grille support en acier inoxydable, 90 mm
YY2209068 – Joint torique en fluoroélastomère, 2-235, 90 mm
YY2214257 – Molette de serrage
Accessoires
XX6700P05 – Récipient sous pression, 5 l
YT3009015 – Seringue ZHE, 50 ml
YT3009016 – Sac en Tedlar ZHE, 1 l
Composants du kit de raccords
XX3002567 – Adaptateur chromé, 1/8" NPTF à Luer-Lok mâle
XX6700024 – Vanne évent/purge, 9 bar
XX6700030 – Raccord rapide, parties mâle et femelle, 1/4" NPT
XX6700125 – Mamelon 6 pans en acier inoxydable, 51 mm, 1/4" NPTM
XX6702507 – Adaptateur de tuyau 1/4" NPTM à tuyau 1/4"
XX6702508 – Tuyau en polypropylène, D.E. 6 mm × 3 m
YT3009013 – Raccord rapide femelle Swagelok
YY1301015 – Manomètre à pression, 0–7 bar
YY2029348 – Vanne à bille en acier inoxydable, 1/4" NPTF
Application
Accessoires pour supports filtres destinés à la préparation d'échantillons.
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
Autoclavable
Protocoles
This article provides white paper on User Guide Filterjet™ Solvent Dispenser