Principaux documents
XX42P0B68
Millipore
Standard Manifold Bottom
About This Item
Code UNSPSC :
23151800
eCl@ss :
32031690
Matériaux
acrylic
Fabricant/nom de marque
Pellicon®
Paramètres
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Hauteur
25.4 cm (10 in.)
Longueur
27.9 cm
Largeur
19 cm
Poids
24 kg
Informations légales
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany